Learn More
Mycophenolic acid-d3, MedChemExpress
Description
Mycophenolic acid D3 (Mycophenolate D3) is deuterium labeled Mycophenolic acid, which is an an immunosuppresant drug and has potent anti-proliferative activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mycophenolic acid-d3 |
| CAS | 1185242-90-3 |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Forme physique | Solide |
| Formule moléculaire | C17H17D3O6 |
| Couleur | Blanc |
| Synonyme | Mycophenolate-d3 |
| SMILES | O=C(OC1)C2=C1C(C)=C(OC([2H])([2H])[2H])C(C/C=C(C)/CCC(O)=O)=C2O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 323.36 |
| Quantité | 1 mg |
| Afficher plus |