Learn More
Thermo Scientific™ Gélose pour mycoplasme / ureaplasma
Code produit. 10726593
Click to view available options
Description:
Gélose pour mycoplasme / ureaplasma
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10726593
Marque: Thermo Scientific™ PO5081A
Isolez, différenciez et dénombrez des espèces de Mycoplasma et de Ureaplasma avec un milieu nutritif qui contient des antibiotiques qui inhibent la plupart des bactéries et des levures interférentes.
Détectez, isolez, différenciez et dénombrez les espèces Mycoplasma et Ureaplasma provenant principalement d’échantillons urogénitaux. Trouvez la clarté avec un mélange antibiotique dans le milieu qui inhibe la plupart des bactéries à Gram-négatif et Gram-positif, ainsi que les levures, qui peuvent être présentes dans les échantillons de patients. Les colonies incolores de Mycoplasma hominis sur la gélose Mycoplasma / Ureaplasma Thermo Scientific™ forment l’aspect typique de l’ œuf frit (dépendant de la densité de croissance). Les colonies d’Ureaplasma urealyticum sont de couleur brun foncé et se développent dans la morphologie typique de l’ oursin de mer .
Les espèces de Mycoplasma et d’Ureaplasma sont des parasites à la surface des cellules épithéliales humaines et animales. Parce que certaines voies métaboliques manquent, elles dépendent entièrement de leurs hôtes qui leur fournissent les facteurs de croissance essentiels. Ainsi, outre la riche base peptonée, le milieu comprend les nutriments nécessaires (Vitox, cystéine, extrait de levure, urée et sérum de cheval) qui sont in vivo offerts par l’hôte. L’U. urealyticum métabolise l’urée, ce qui entraîne un passage du pH aux conditions alcalines. Par conséquent, le sulfate de manganèse est oxydé en oxyde de manganèse qui est incorporé par l’U. urealyticum, donnant la couleur marron foncé aux colonies. Le changement de pH entraîne le changement de couleur de l’indicateur de pH rouge phénol. En conséquence, le milieu autour des colonies d’Ureaplasma passe du jaune au rouge.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune trafic, transparent
Contenu et stockage 6°C à 12°C
Description Gélose pour mycoplasme / ureaplasma
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Gélose
Poids plein 13,5 g ±5 %
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/boîte