Learn More
Lonza™ MycoZap™ Mycoplasma Elimination Reagent
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 x 0,5 ml de MycoZap&trade ; Réactif 1, 1 x 1,5 ml de MycoZap&trade ; Réactif 2
1 x 2,5 ml MycoZap&trade ; Réactif 1, 1 x 7,5 ml MycoZap&trade ; Réactif 2
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
- Efficient mollicute elimination by a combination of antibiotic and antimetabolic agents.
- Minimal toxic effects.
- Eradicates Mycoplasma, Acholeplasma, Spiroplasma, and Entomoplasma.
- Suited for a broad range of cell cultures.
Specifications
Specifications
| Description | 1 treatment |
| Type de produit | Retrait des mycoplasmes |
| À utiliser avec (application) | Élimination des mycoplasmes |
| Quantité | 1 x 0,5 ml de MycoZap&trade ; Réactif 1, 1 x 1,5 ml de MycoZap&trade ; Réactif 2 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction