Learn More
Mycène 1000 μg/mL dans l'isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30314601
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30314601 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30314601 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREGA09010044IP
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Myrcene
CAS 123-35-3
Noms d’analytes ou de composants Myrcene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H16
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1,6-Octadiene, 7-methyl-3-methylene-, 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene, 2-Methyl-6-methylene-2,7-octadiene, 3-Methylene-7-methyl-1,6-octadiene, Myrcene, NSC 406264, beta-Myrcene, ÃŽ2-Geraniolene, ÃŽ2-Myrcene
Formule InChI InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3
SMILES CC(=CCCC(=C)C=C)C
Nom IUPAC 7-méthyl-3-méthylidéneocta-1,6-diène
Solvent or Matrix Propanol-2
Poids moléculaire (g/mol) 136.23
Quantité 1 mL
Poids de la formule 136,1252 g/mol