Läs mer
Läs mer
Benchmark Scientific Mini-centrifugeuse myFuge™ 5
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacité:
4 microtubes de 5 ml et 4 microtubes de 1,5/2 ml
Förpackningsstorlek:
1 pièce
Description
- Centrifugations rapides dans des microtubes à centrifuger de 5 ml
- Fournie avec des adaptateurs pour les tubes de sang de 5 ml
- Démarre et s’arrête avec l’ouverture/la fermeture du couvercle
- Rotor combiné pour 4 tubes de 5 ml et 4 tubes de 1,5/2 ml
- Peut être réglé pour un mélange autour d’un axe ou horizontal
- Adaptateurs en option pour cryovials
Specifications
Specifications
| Capacité | 4 microtubes de 5 ml et 4 microtubes de 1,5/2 ml |
| Vitesse max. | 5 500 tr/min |
| FCR max. | 2 000 x g |
| Fonctions de sécurité | Le rotor décélère rapidement jusqu’à l’arrêt lorsque le couvercle est ouvert |
| Réfrigéré | Non |
| Fréquence | 50 Hz |
| Tension | 240 V |
| Rotor | Combinée |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction