Learn More
La myosmine, 98 %, peut contenir jusqu’à 2 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7045762
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
Code produit. 11302697
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L11886.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 532-12-7 | C9H10N2 | 146.193 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 532-12-7
Formule moléculaire C9H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 146.193
Numéro MDL MFCD00052019
Clé InChI DPNGWXJMIILTBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme myosmine, 3-3,4-dihydro-2h-pyrrol-5-yl pyridine, 3-1-pyrrolin-2-yl pyridine, miosmine, unii-9o0a545w4l, 3-4,5-dihydro-3h-pyrrol-2-yl-pyridine, 2-3-pyridyl-1-pyrroline, 3-2-pyrrolin-2-yl pyridine, pyridine, 3-3,4-dihydro-2h-pyrrol-5-yl, pyridine, 3-1-pyrrolin-2-yl
CID PubChem 442649
ChEBI CHEBI:7051
Nom IUPAC 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridine
SMILES C1CC(=NC1)C2=CN=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Myosmine
Point de fusion 42°C to 44°C
Point d’ébullition 82°C to 83°C (0.5 mmHg)
Notes de pourcentage du dosage Peut contenir jusqu’à 2 % d’eau
Quantité 100 mg
Beilstein 119254
Poids de la formule 146.19
Pourcentage de pureté 98%