Learn More
Gilson™ MyPIPETMAN™ Select Single Channel Pipette
The MyPIPETMAN™ Select Single Channel Pipette is ergonomic, safe, and reliable with a volume setting choice for optimal use in various protocols.
343.00€
Specifications
Pointes compatibles | Cônes Diamond, cônes Amplipur |
---|---|
Espacement de cônes réglable | Non |
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | Assorties |
Jetable | Non |
Product Code | Brand | Volume (métrique) | Modèle | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Volume (métrique) | Modèle | Price | Quantity & Availability | ||||
17773148
|
Gilson™
FP10001S |
2 μl | P2 |
343.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17703158
|
Gilson™
FP10002S |
10 μl | P10 |
343.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17733158
|
Gilson™
FP10003S |
20 μl | P20 |
343.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17763158
|
Gilson™
FP10004S |
100 μl | P100 |
343.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17793158
|
Gilson™
FP10005S |
200 μl | P200 |
343.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17723168
|
Gilson™
FP10006S |
1000 μl | P1000 |
343.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17753168
|
Gilson™
FP10007S |
5000 μl | P5000 |
343.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17783168
|
Gilson™
FP10008S |
10 mL | P10 |
343.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
MyPIPETMAN™ Select pipettes are fully autoclavable, air-displacement pipettes that cover a full volume range. With no compromise on quality and performance, the built-in ejection system with integrated lever provides reduced tip ejection forces as compared to direct ejection systems. This patented ejection system reinforces the pipette's ergonomics for convenient use throughout the day.
- Simply adjust the volume by turning the push button of the pipette with the unique, patented Trilock™ volume-locking system
- Light ratchet volume setting for precise volume adjustment
- Volume-locked position to secure pipetting
- Ergonomic, textured design for better grip
- Lightweight and well-balanced
- Variable volume single channel models cover a volume range from 0.2 μL to 10 mL
- Variable volume multichannel models cover a volume range from 0.5 μL to 300 μL (8- and 12-channel models)
Specifications
Cônes Diamond, cônes Amplipur | |
Autoclavable | |
Non | |
Polypropylène, PVDF, PBT | |
MyPipetman™ Select | |
Pipette mécanique |
Non | |
Assorties | |
Ergonomique, texturée | |
1 | |
Non stérile |