Learn More
Gilson™ Pipettes monocanal MyPIPETMAN™ Select avec texte imprimé
Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
2 μl
10 μL
20 μl
100 μl
200 μl
1000 μl
5000 μl
10 mL
Modèle:
P10
P100
P1000
P2
P20
P200
P5000
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les pipettes MyPIPETMAN™ Select sont des pipettes à déplacement d’air entièrement autoclavables qui couvrent une gamme complète de volumes. Sans compromis sur la qualité et les performances, le système d’éjection à levier intégré offre des forces d’éjection de cônes réduites par rapport aux systèmes d’éjection directe. Ce système breveté d’éjection renforce l’ergonomie de la pipette pour une utilisation pratique tout au long de la journée.
- Réglez simplement le volume en tournant le bouton-poussoir de la pipette avec le système de verrouillage de volume Trilock™ breveté unique
- Réglage précis du volume par cliquet
- Position de verrouillage du volume pour sécuriser le pipetage
- Conception ergonomique et texturée pour une meilleure prise en main
- Léger et bien équilibré
- Impression sur la poignée en option sur demande
- Les modèles à canal unique et à volume variable couvrent une plage de volumes comprise entre 0,2 μl et 10 ml
- Les modèles multicanaux à volume variable couvrent une plage de volumes comprise entre 0,5 μl et 300 μl (modèles à 8 et 12 canaux)
Spécification
Spécification
| Pointes compatibles | Cônes Diamond, cônes Amplipur |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Assorties |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Pipette Tip 0.5 to 20 μL |
| Type à poignée | Ergonomique, texturée |
| Matériau | Polypropylène, PVDF, PBT |
| Modèle | P2 |
| Nombre de canaux | 1 |
| Afficher plus |