Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide myristique, 99 %
Code produit 10509253 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10509253 250 g Flacon en verre 250g
10792054 100 g Flacon en verre 100g
10143110 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10509253 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 156962500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.40€
    19.65€ / 250g
    Économisez 3.75€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 544-63-8 | C14H28O2 | 228.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 544-63-8
Formule moléculaire C14H28O2
Poids moléculaire (g/mol) 228.38
Numéro MDL MFCD00002744
Clé InChI TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme myristic acid, n-tetradecanoic acid, n-tetradecoic acid, crodacid, n-tetradecan-1-oic acid, 1-tridecanecarboxylic acid, hydrofol acid 1495, univol u 316s, emery 655, myristinsaeure
CID PubChem 11005
ChEBI CHEBI:28875
Nom IUPAC Acide tétradécanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Myristic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 50.0°C to 57.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 326.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)12CO2H
Quantité 250 g
Beilstein 02, 365
Merck Index 15, 6419
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, methanol, ether, petr.ether,, benzene and chloroform
Poids de la formule 228.37
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Flocons, poudre, morceaux ou masse cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Myristic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.