Learn More
Acide myristique, TRC
Code produit 17978024
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17978024 10 g 10g
17959264 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17978024 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM88461010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 544-63-8
Formule moléculaire C14 H28 O2
Poids moléculaire (g/mol) 228.37
Synonyme Tetradecanoic Acid, Myristic acid (8CI), 1-Tetradecanoic acid, 1-Tridecanecarboxylic acid, Edenor C 14, Edenor C 14/98-100, Edenor C14-99, Edenor C14-99 (C), Emery 655, Hystrene 9014, Imex C 1499, Kortacid 1499, Lunac M 98, Lunac MY 98, MY 98, Myristates, NAA 104, NAA 142, NSC 5028, Neo-Fat 14, POFAC 1498, Palmac 98-14, Philacid 1400, Prifac 2942, Prifrac 2942, Sinar FA 1499, Univol U 316S, n-Tetradecan-1-oic acid, n-Tetradecanoic acid, n-Tetradecoic acid
Nom IUPAC Acide tétradécanoïque
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Myristic Acid
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
Poids de la formule 228.2089