Learn More
Ester méthylique d’acide myristoléique, MP Biomedicals™
Code produit. p-7083122 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
Code produit. 11484951
Marque: MP Biomedicals 0215576190
Il induit l’apoptose et la nécrose dans les cellules LNCaP du cancer de la prostate humain. L’ester méthylique d’acide myristoléique MP Biomedicals est un composant cytotoxique issu d’extrait du fruit de la S. repens. C’est une forme plus hydrophobe de l’acide libre.
L’acide myristoléique induit l’apoptose et la nécrose dans les cellules LNCaP du cancer de la prostate humain à un taux de 8,8 % et 8,1 %, respectivement. Il présente une concentration inhibitrice minimale (CMI) de 9μM in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56219-06-8
Formule moléculaire C15H28O2
Poids moléculaire (g/mol) 240.387
Clé InChI RWIPSJUSVXDVPB-SREVYHEPSA-N
Synonyme methyl myristoleate, myristoleic acid methyl ester, methyl cis-9-tetradecenoate, unii-m2a58gy964, z-methyl tetradec-9-enoate, methyl z-tetradec-9-enoate, cis-9-tetradecenoic acid, methyl ester, methyl 9z-tetradec-9-enoate, formyl 9z-tetradecenoate, methyl 9z-tetradecenoate
CID PubChem 5352674
Nom IUPAC méthyl (Z)-tétradec-9-énoate
SMILES CCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Indice de réfraction n20/D 1.446 (Lit.)
Quantité 500 mg
Poids de la formule 240.4
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Liquides transparent, incolore