Learn More
N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acétamide, Mikromol™
Code produit 30049155
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049155 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049155 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0648.01
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)acétamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide
CAS 5393-55-5
Noms d’analytes ou de composants N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H5 N3 O S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide, Acetazolamide Imp. B (EP), Acetazolamide Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C4H5N3OS/c1-3(8)6-4-7-5-2-9-4/h2H,1H3,(H,6,7,8)
SMILES CC(=O)Nc1nncs1
Nom IUPAC N-(1,3,4-thiodiazol-2-yl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 143.17
Quantité 50 mg
Poids de la formule 143,0153 g/mol