Learn More
N-(1-Benzo-[b]thién-2-yléthyl)urée, Mikromol™
Description
N-(1-Benzo-[b]thién-2-yléthyl)urée
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(1-Benzo-[b]thien-2-ylethyl)urea |
| CAS | 171370-49-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-(1-Benzo-[b]thien-2-ylethyl)urea |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C11 H12 N2 O S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | N-(1-Benzo-[b]thien-2-ylethyl)urea, (1-Benzo[b]thien-2-ylethyl)-urea, A 66193, Abbott 66193, N-Dehydroxyzileuton, Zileuton Related Compound A |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H12N2OS/c1-7(13-11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)15-10/h2-7H,1H3,(H3,12,13,14) |
| SMILES | CC(NC(=O)N)c1cc2ccccc2s1 |
| Nom IUPAC | 1-(1-benzothiophène-2-yl)éthylurée |
| Afficher plus |