Learn More
Macherey-Nagel™ Bouchons à sertir en aluminium avec trou central, N11
Tous les produits Macherey-Nagel ProduitsDescription
La fabrication de bouchons entièrement automatisée avec des paramètres de production définis évite les variations d’état physique et analytique du bouchon. Les spécifications analytiques strictes permettent uniquement le traitement du matériau septa qui réalise les tests analytiques complets dans le laboratoire. Ces produits sont fabriqués dans des conditions hygiéniques strictes. Des contrôles en cours de fabrication et une inspection finale du CQ ont été mis en œuvre pour garantir une qualité de produit fiable.
- Les bouchons à sertir préassemblés prêts à l’emploi sont une option économique
- Utilisé avec les flacons de chromatographie à col à sertir Macherey-Nagel™ N11 dotés d’une ouverture de 11 mm
- En aluminium argenté robuste avec septum dans le trou central
- Le septum est composé de caoutchouc naturel, de butyle rouge-orange et d’une membrane TEF incolore
- Les 100 bouchons sont conditionnés dans un sachet en polyéthylène (PE)
Spécification
Spécification
| Couleur | Argent |
| Matériau | Aluminium, Butyle, Caoutchouc, TEF |
| Septum | Caoutchouc naturel / Butyle rouge orange/ TEF incolore |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie |
| Comprend | Trou central et septum |
| Quantité | 100 paquet |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm (Dureté : Shore A 45°) |
| Type | À sertir |
| Taille du bouchon | N11 |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons à col à sertir N 11 |