Learn More
Macherey-Nagel™ Bouchons à sertir en aluminium N 11
Code produit. 10186563 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Couleur:
Argent
Bleu
Rouge
Septum:
Caoutchouc naturel / Butyle rouge orange/ TEF incolore
PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge
PTFE vierge/blanc
Silicone blanc / PTFE bleu, fente transversale
Silicone blanc / PTFE rouge
Couleur (joint):
Blanc
Blanc / bleu
Blanc / rouge
Rouge, blanc, rouge
Rouge/orange/transparent
Épaisseur (métrique):
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10186563
Marque: Macherey-Nagel™ 70284
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Scellez les tubes en toute sécurité avec une grande variété de pinces à sertir. Les bouchons à sertir en aluminium Macherey-Nagel™ N 11 sont disponibles dans une variété de styles et de couleurs avec différentes septa.
  • Bouchons à sertir déjà assemblés et bouchons à sertir simples N11 
  • Les septa sont assemblés, les bouchons sont prêts à l’emploi.
  • Les septa sont illustrés à des fins d’illustration uniquement, les images sont à l’envers.
  • Boîtes de 100 bouchons chacune
Spécification
Couleur (joint) Blanc
Couleur Argent
Matériau Aluminium, PTFE
Septum PTFE vierge/blanc
Quantité 100 paquet
Épaisseur (métrique) 0,25 mm