Learn More
Macherey-Nagel™ Bouchons à sertir en aluminium N 11
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Couleur:
Argent
Bleu
Rouge
Septum:
Caoutchouc naturel / Butyle rouge orange/ TEF incolore
PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge
PTFE vierge/blanc
Silicone blanc / PTFE bleu, fente transversale
Silicone blanc / PTFE rouge
Couleur (joint):
Blanc
Blanc / bleu
Blanc / rouge
Rouge, blanc, rouge
Rouge/orange/transparent
Épaisseur (métrique):
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Bouchons à sertir déjà assemblés et bouchons à sertir simples N11
- Les septa sont assemblés, les bouchons sont prêts à l’emploi.
- Les septa sont illustrés à des fins d’illustration uniquement, les images sont à l’envers.
- Boîtes de 100 bouchons chacune
Spécification
Spécification
| Couleur (joint) | Blanc |
| Couleur | Argent |
| Matériau | Aluminium, PTFE |
| Septum | PTFE vierge/blanc |
| Quantité | 100 paquet |
| Épaisseur (métrique) | 0,25 mm |