Learn More
N-[(1R)-1-(1-naphtyl)éthyl]-3-[3-(trifluorométhyl)phényl]propanamide, Mikromol™
Code produit 30051347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051347 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051347 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3370.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-[(1R)-1-(1-naphtyl)éthyl]-3-[3-(trifluorométhyl)phényl]propanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-N-(1-(Naphthalen-1-yl)ethyl)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propanamide
CAS 1005450-55-4
Noms d’analytes ou de composants (R)-N-(1-(Naphthalen-1-yl)ethyl)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propanamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22 H20 F3 N O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzenepropanamide, N-[(1R)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]-3-(trifluoromethyl)-, N-[(1R)-1-(1-Naphthalenyl)ethyl]-3-(trifluoromethyl)benzenepropanamide, N-[1-(R)-(1-Naphthyl)ethyl]-3-[3-trifluoromethylphenyl]propanamide
Formule InChI InChI=1S/C22H20F3NO/c1-15(19-11-5-8-17-7-2-3-10-20(17)19)26-21(27)13-12-16-6-4-9-18(14-16)22(23,24)25/h2-11,14-15H,12-13H2,1H3,(H,26,27)/t15-/m1/s1
SMILES C[C@@H](NC(=O)CCc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23
Nom IUPAC N-[(1R)-1-naphthalen-1-yléthyl]-3-[3-(trifluorométhyl)phényl]propanamide
Poids moléculaire (g/mol) 371.4
Quantité 25 mg
Poids de la formule 371,1497 g/mol