Learn More
N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-méthyl-1H-indazole-3-carboxamide, Mikromol™
Code produit 17991836
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17991836 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17991836 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0398.03
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-méthyl-1H-indazole-3-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide
CAS 160177-67-3
Noms d’analytes ou de composants N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H22 N4 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Granisetron Hydrochloride Imp. C (EP), N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide, N-(3-endo)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide, endo-N-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide, Granisetron Related Compound C, Granisetron Hydrochloride Impurity C, Granisetron Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C17H22N4O/c1-21-15-8-3-2-7-14(15)16(20-21)17(22)19-13-9-11-5-4-6-12(10-13)18-11/h2-3,7-8,11-13,18H,4-6,9-10H2,1H3,(H,19,22)/t11-,12+,13+
SMILES Cn1nc(C(=O)N[C@H]2C[C@H]3CCC[C@@H](C2)N3)c4ccccc14
Nom IUPAC N-[(1R,5S)-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl]-1-méthylidazole-3-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 298.38
Quantité 50 mg
Poids de la formule 298,1794 g/mol