Learn More
N-[(1S)-2-Amino-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-pyrazinecarboxamide, TRC
Code produit 30133078
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
500 mg
Conditionnement:
10mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133078 10 mg 10mg
30136800 500 mg 500mg
30008121 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133078 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA62254010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 289472-80-6
Formule moléculaire C14 H14 N4 O2
Poids moléculaire (g/mol) 270.29
Synonyme 2-Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-amino-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-, N-[(1S)-2-Amino-1-benzyl-2-oxo-ethyl]pyrazine-2-carboxamide
Nom IUPAC N-[(2S)-1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]pyrazine-2-carboxamide
SMILES NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[(1S)-2-Amino-1-benzyl-2-oxoethyl]pyrazine-2-carboxamide
Noms d’analytes ou de composants N-[(1S)-2-Amino-1-benzyl-2-oxoethyl]pyrazine-2-carboxamide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule InChI InChI=1S/C14H14N4O2/c15-13(19)11(8-10-4-2-1-3-5-10)18-14(20)12-9-16-6-7-17-12/h1-7,9,11H,8H2,(H2,15,19)(H,18,20)/t11-/m0/s1
Type de solution Neat
Industry Type Forensics
Quantité 10 mg
Poids de la formule 270.1117