Learn More
N-[[2'-(1H-tétrazol-5-yl)[1,1'-biphényl]-4-yl]méthyl]pentanamide, Mikromol™
Description
N-[[2'-(1H-tétrazol-5-yl)[1,1'-biphényl]-4-yl]méthyl]pentanamide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)pentanamide |
| CAS | 914465-68-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)pentanamide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C19 H21 N5 O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Pentanamide, N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, Pentanamide, N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (9CI), N-[[2'-(2H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]pentanamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H21N5O/c1-2-3-8-18(25)20-13-14-9-11-15(12-10-14)16-6-4-5-7-17(16)19-21-23-24-22-19/h4-7,9-12H,2-3,8,13H2,1H3,(H,20,25)(H,21,22,23,24) |
| SMILES | CCCCC(=O)NCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3 |
| Nom IUPAC | N-[[4-[2-(1H-tétrazol-5-yl)phényl]phényl]méthyl]pentanamide |
| Afficher plus |