Learn More
Fumarate de N-(2-[[2-([4-[2-(2-Hydroxyéthoxy)éthyl]pipérazin-1-yl]carbonyl)phényl]thio]phényl)acétamide, Mikromol™
Description
Fumarate de N-(2-[[2-([4-[2-(2-hydroxyéthoxy)éthyl]pipérazin-1-yl]carbonyl)phényl]thio]phényl)acétamide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(2-[(2-([4-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]carbonyl)phenyl)thio]phenyl)acetamide Fumarate |
| CAS | 2734483-49-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-(2-[(2-([4-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]carbonyl)phenyl)thio]phenyl)acetamide Fumarate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C23 H29 N3 O4 S . C4 H4 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Quetiapine Fumarate Imp. K (EP), Quetiapine Imp. K (EP), Quetiapine Fumarate Imp. K (EP) as Fumarate, N-(2-[[2-([4-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]carbonyl)phenyl]thio]phenyl)acetamide Fumarate, Quetiapine Fumarate Impurity K as Fumarate, Quetiapine Impurity K as Fumarate |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-7-5-4-6-8-15)16-9-11-18-12-10-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccccc1Sc2ccccc2C(=O)N3CCN(CCOCCO)CC3.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| Nom IUPAC | ácido (E)-but-2-enedioico; N-[2-[2-[4-[2-(2-hidroxietoxi)etil]piperazina-1-carbonil]fenil]sulfanilfenil]acetamida |
| Afficher plus |