Learn More
N-[2- 2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]ethyl]-2-nitroacetamide Sodium Salt, Mikromol™
Description
Sel de sodium du N-[2- 2-[(diméthylamino)méthyl]thiazol-4-yl]méthyl]sulfanyl]éthyl]-2-nitroacétamide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-[2-[([2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl)ethyl]-2-nitroacetamide Sodium Salt |
| CAS | 2762227-76-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-[2-[([2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl)ethyl]-2-nitroacetamide Sodium Salt |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C11 H17 N4 O3 S2 . Na |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Nizatidine Imp. E (EP), Nizatidine Impurity E as Sodium Salt, Ethanol, 1-[[2-[[[2-[(dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]amino]-2-nitro-, sodium salt (1:1) (ACI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H18N4O3S2.Na/c1-14(2)6-11-13-9(8-20-11)7-19-4-3-12-10(16)5-15(17)18;/h5,8,12,16H,3-4,6-7H2,1-2H3;/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CN(C)Cc1nc(CSCCNC(=C[N+](=O)[O-])[O-])cs1 |
| Nom IUPAC | sodio;1-[2-[[2-[(dimetilamino)metil]-1,3-tiazol-4-il]metilsulfanil]etilamino]-2-nitroetenolato |
| Afficher plus |