Learn More
N-[2- 2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]ethyl]-N'-methylurea, Mikromol™
Description
N-[2- 2-[(diméthylamino)méthyl]thiazol-4-yl]méthyl]sulfanyl]éthyl]-N'-méthylurée
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-[2-[([2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl)sulfanyl]ethyl]-N'-methylurea |
| CAS | 82586-81-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-[2-[([2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl)sulfanyl]ethyl]-N'-methylurea |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C11 H20 N4 O S2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Nizatidine Imp. I (EP), N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-N'-methylurea, N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-N'-methylurea, Nizatidine Impurity I |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H20N4OS2/c1-12-11(16)13-4-5-17-7-9-8-18-10(14-9)6-15(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3,(H2,12,13,16) |
| SMILES | CNC(=O)NCCSCc1csc(CN(C)C)n1 |
| Nom IUPAC | 1-[2-[[2-[(diméthylamino)méthyl]-1,3-thiazol-4-yl]méthylsulfanyl]éthyl]-3-méthylurée |
| Afficher plus |