Learn More
N-(2,3-époxypropyl)phtalimide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4229202 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
25g
Code produit. 11955581
Marque: Thermo Scientific Acros 170040100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5455-98-1 | C11H9NO3 | 203.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5455-98-1
Formule moléculaire C11H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 203.20
Numéro MDL MFCD00005896,MFCD04973349,MFCD04973350
Clé InChI DUILGEYLVHGSEE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme n-2,3-epoxypropyl phthalimide, n-glycidylphthalimide, 2-oxiran-2-ylmethyl isoindoline-1,3-dione, 2-oxiran-2-ylmethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2,3-epoxypropylphthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-oxiranylmethyl, denacol ex 731, phthalimidomethyl oxirane, n-2,3-epoxypropyl-2-phthalimide, phthalimide, n-2,3-epoxypropyl
CID PubChem 21601
Nom IUPAC 2-(oxiran-2-ylméthyl)isoindole-1,3-dione
SMILES O=C1N(CC2CO2)C(=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2, 3-Epoxypropyl)phthalimide
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 94.0°C to 100.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Poids de la formule 203.2
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.