Learn More
N-(2,4-diméthylphényl)thiourée, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11308675
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11308675
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L12206.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16738-20-8
Formule moléculaire C9H12N2S
Poids moléculaire (g/mol) 180.269
Numéro MDL MFCD00041164
Clé InChI KAGLPYRXTCQWHU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2,4-dimethylphenyl-2-thiourea, 2,4-dimethylphenyl thiourea, 2,4-xylylthiourea, n-2,4-dimethylphenyl thiourea, 1-2,4-dimethylphenyl thiourea, 2,4-xylyl thiourea, 2-thio-1-2,4-xylyl urea, urea, 2-thio-1-2,4-xylyl, thiourea, 2,4-dimethylphenyl-9ci, thiourea,n-2,4-dimethylphenyl
CID PubChem 2798617
Nom IUPAC (2,4-diméthylphényl)thiourée
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)NC(=S)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2,4-Dimethylphenyl)thiourea
Point de fusion 177°C to 180°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2639862
Poids de la formule 180.27
Pourcentage de pureté 98%