Learn More
N-[acide 2(4-(-octylphényl))butanoïque] Fingolimod, TRC
Code produit 30427406
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
0.50mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30427406 5 mg 5mg
30420355 10 mg 10mg
30410593 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30427406 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO2938555MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[2(4-(-Octylphenyl))butanoic Acid] Fingolimod
CAS 2147726-86-9
Noms d’analytes ou de composants N-[2(4-(-Octylphenyl))butanoic Acid] Fingolimod
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C37H59NO4
Synonyme 2-((1-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4-(4-octylphenyl)butan-2-yl)amino)-4-(4-octylphenyl)butanoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C37H59NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-31-17-21-33(22-18-31)25-26-35(36(41)42)38-37(29-39,30-40)28-27-34-23-19-32(20-24-34)16-14-12-10-8-6-4-2/h17-24,35,38-40H,3-16,25-30H2,1-2H3,(H,41,42)
Type de solution Neat
SMILES OC(C(NC(CCC1=CC=C(CCCCCCCC)C=C1)(CO)CO)CCC2=CC=C(CCCCCCCC)C=C2)=O
Industry Type Pharmaceutical
Poids moléculaire (g/mol) 581.87
Quantité 5 mg