Learn More
N-(2,6-diméthylphényl)-acétamide, Mikromol™
Code produit 30050914
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050914 25 mg 25mg
17981356 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050914 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0102.080025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-(2,6-diméthylphényl)acétamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamide
CAS 2198-53-0
Noms d’analytes ou de composants N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H13 N O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Lidocaine Hydrochloride Imp. C (EP), Lidocaine Imp. C (EP), N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamide, Lidocaine Hydrochloride Impurity C, Lidocaine Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C10H13NO/c1-7-5-4-6-8(2)10(7)11-9(3)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
Nom IUPAC N-(2,6-diméthylphényl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 163.22
Quantité 25 mg
Poids de la formule 163,0997 g/mol