Learn More
Dichlorhydrate de N-(2-amino-5-bromobenzyl)-N-méthyl-cyclohexanamine, Mikromol™
Code produit 17902806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17902806 100 mg 100mg
17900806 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17902806 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0065.03
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Dichlorhydrate de N-(2-amino-5-bromobenzyl)-N-méthyl-cyclohexanamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride
CAS 10076-98-9
Noms d’analytes ou de composants N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H21 Br N2 . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Bromhexine Hydrochloride Imp. D (EP), Bromhexine Imp. D (EP), N-(2-Amino-5-bromobenzyl)-N-methyl-cyclohexanamine Dihydrochloride, Bromhexine Hydrochloride Imp. D (EP) as Dihydrochloride, Bromhexine Hydrochloride Impurity D as Dihydrochloride, Bromhexine Impurity D as Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C14H21BrN2.2ClH/c1-17(13-5-3-2-4-6-13)10-11-9-12(15)7-8-14(11)16;;/h7-9,13H,2-6,10,16H2,1H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CN(Cc1cc(Br)ccc1N)C2CCCCC2
Nom IUPAC 4-bromo-2-[[ciclohexil(metil)amino]metil]anilina;diclorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 370.16
Quantité 100 mg
Poids de la formule 368,0422 g/mol