Learn More
N-(2-Aminoéthyl)pyrrolidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10244510 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
Code produit. 10244510
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7154-73-6 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7154-73-6
Formule moléculaire C6H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Numéro MDL MFCD00003182
Clé InChI WRXNJTBODVGDRY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-aminoethyl pyrrolidine, 1-pyrrolidineethanamine, n-2-aminoethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanamine, pyrrolidinoethylamine, pyrrolidinoethanamine, 2-1-pyrrolidinyl ethylamine, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-amine, 2-pyrrolidinoethyl amine, 2-pyrrolidinoethylamine
CID PubChem 1344
Nom IUPAC 2-pyrrolidine-1-ylethanamine
SMILES C1CCN(C1)CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à marron
Densité 0.9000g/mL
Point d’ébullition 66°C to 70°C (23.0 mmHg)
Point d’éclair 47°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4677 to 1.4697
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 0.9
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide