Learn More
N-(2-Bromophényl)acide maléamique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15427277
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. Quantité unitSize
15427277 50 g 50g
15417277 10 g 10g
2 options
Code produit. 15427277
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H34339.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59652-95-8
Formule moléculaire C10H8BrNO3
Poids moléculaire (g/mol) 270.082
Numéro MDL MFCD00157729
Clé InChI CJHBOIXAXNGQNF-WAYWQWQTSA-N
Synonyme 2z-4-2-bromophenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, n-2-bromophenyl maleamic acid, 2z-3-2-bromophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, n-2-bromophenyl maleamidic acid, z-4-2-bromoanilino-4-oxobut-2-enoic acid
CID PubChem 2249221
Nom IUPAC Acide (Z)-4-(2-bromoanilino)-4-oxobut-2-énoïque
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NC(=O)C=CC(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Bromophenyl)maleamic acid
Point de fusion (decomposition)
Quantité 50 g
Poids de la formule 270.08
Pourcentage de pureté 97%