Learn More
N-(2-chloroéthyl)acétamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-87093 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 10573931
Marque: Thermo Scientific Acros 184520100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7355-58-0 | C4H8ClNO | 121.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7355-58-0
Formule moléculaire C4H8ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 121.57
Numéro MDL MFCD00000965
Clé InChI HSKNJSHFPPHTAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2-chloroethyl acetamide, acetamide, n-2-chloroethyl, n-2-chloro-ethyl-acetamide, n-acetyl-2-chloroethylamine, n 2-chloroethyl acetamide, n-acetyl-ss-chlorathylamin, acmc-1bi05, n-2-chloroethyl-acetamide, 4-04-00-00449 beilstein handbook reference
CID PubChem 81815
Nom IUPAC N-(2-chloroéthyl)acétamide
SMILES CC(=O)NCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Chloroethyl)acetamide
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2000g/mL
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CONHCH2CH2Cl
Indice de réfraction 1.4770 to 1.48
Quantité 10 g
Gravité spécifique 1.2
Poids de la formule 121.57
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide visqueux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(2-Chloroethyl)acetamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.