Learn More
N-[2-(diéthylamino)éthyl]-2-hydroxy-5-(méthylsulfonyl)benzamide (déméthyltiapride), Mikromol™
Code produit 30052296
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30052296 100 mg 100mg
30051894 25 mg 25mg
30459343 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30052296 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1331.04
 Article restreint
Expédition estimée: 29-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-[2-(diéthylamino)éthyl]-2-hydroxy-5-(méthylsulfonyl)benzamide (déméthyltiapride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Desmethyltiapride
CAS 98517-73-8
Noms d’analytes ou de composants Desmethyltiapride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H22 N2 O4 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)benzamide, Desmethyltiapride
Formule InChI InChI=1S/C14H22N2O4S/c1-4-16(5-2)9-8-15-14(18)12-10-11(21(3,19)20)6-7-13(12)17/h6-7,10,17H,4-5,8-9H2,1-3H3,(H,15,18)
SMILES CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(ccc1O)S(=O)(=O)C
Nom IUPAC N-[2-(diéthylamino)éthyl]-2-hydroxy-5-méthylsulfonylbenzamide
Poids moléculaire (g/mol) 314.4
Quantité 100 mg
Poids de la formule 314.13 g/mol