Learn More
N-[2-(diéthylamino)éthyl]-2-hydroxyquinoléine-4-carboxamide, Mikromol™
Description
N-[2-(diéthylamino)éthyl]-2-hydroxyquinoléine-4-carboxamide
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxyquinoline-4-carboxamide |
| CAS | 87864-08-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxyquinoline-4-carboxamide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C16 H21 N3 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Cinchocaine Hydrochloride Imp. C (EP), Cinchocaine Imp. C (EP), N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxyquinoline-4-carboxamide, N-[2-(diethylamino)ethyl]-1,2-dihydro-2-oxo-4-Quinolinecarboxamide, Cinchocaine Hydrochloride Impurity C, Cinchocaine Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H21N3O2/c1-3-19(4-2)10-9-17-16(21)13-11-15(20)18-14-8-6-5-7-12(13)14/h5-8,11H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,17,21)(H,18,20) |
| SMILES | CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(O)nc2ccccc12 |
| Nom IUPAC | N-[2-(diéthylamino)éthyl]-2-hydroxyquinoléine-4-carboxamide |
| Show More |