Learn More
N-[2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-méthoxyphényl)-1-méthyléthyl]amino]éthyl]phényl]acétamide, Mikromol
Code produit 30462215
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462215 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462215 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0447.030025
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-[2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-méthoxyphényl)-1-méthyléthyl]amino]éthyl]phényl]acétamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Hydroxy-5-(1-hydroxy-2-[(2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl)amino]ethyl)phenyl)acetamide
CAS 1795135-61-3
Noms d’analytes ou de composants N-(2-Hydroxy-5-(1-hydroxy-2-[(2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl)amino]ethyl)phenyl)acetamide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C20 H26 N2 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Formoterol Fumarate Dihydrate Imp. C (EP), Acetamide, N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, N-[2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]acetamide, N-[2-Hydroxy-5-[1-hyd
Formule InChI InChI=1S/C20H26N2O4/c1-13(10-15-4-7-17(26-3)8-5-15)21-12-20(25)16-6-9-19(24)18(11-16)22-14(2)23/h4-9,11,13,20-21,24-25H,10,12H2,1-3H3,(H,22,23)
Type de solution Neat
SMILES COc1ccc(CC(C)NCC(O)c2ccc(O)c(NC(=O)C)c2)cc1
Nom IUPAC N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[1-(4-méthoxyphényl)propan-2-ylamino]éthyl]phényl]acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 358.431
Quantité 25 mg
Poids de la formule 358.189 g/mol