Learn More
N-(2-hydroxyéthyl)phtalimide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10583091 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Tamaño de la unidad:
100g
25g
500g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10583091
Marca: Thermo Scientific Acros 124920250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 3891-07-4 | C10H9NO3 | 191.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 3891-07-4
Formule moléculaire C10H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 191.19
Numéro MDL MFCD00005903
Clé InChI MWFLUYFYHANMCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-1,2,2-trimethylpropylcarbamoyl benzoic acid, 2-3,3-dimethylbutan-2-yl carbamoyl benzoic acid, 2-1,2,2-trimethylpropyl amino carbonyl benzoic acid, n-pinacolylphthalamic acid, 2-3,3-dimethylbutan-2-ylcarbamoyl benzoic acid, +-n-pinacolylphthalamic acid
CID PubChem 3354762
Nom IUPAC Acide 2-(3,3-diméthylbutan-2-ylcarbamoyl)benzoïque
SMILES OCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 126°C to 129°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (on dry substance) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 191.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado