Learn More
N-(2-hydroxyéthyl)phtalimide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3758182 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10583091
Marque: Thermo Scientific Acros 124920250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 3891-07-4 | C10H9NO3 | 191.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3891-07-4
Formule moléculaire C10H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 191.19
Numéro MDL MFCD00005903
Clé InChI MWFLUYFYHANMCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-1,2,2-trimethylpropylcarbamoyl benzoic acid, 2-3,3-dimethylbutan-2-yl carbamoyl benzoic acid, 2-1,2,2-trimethylpropyl amino carbonyl benzoic acid, n-pinacolylphthalamic acid, 2-3,3-dimethylbutan-2-ylcarbamoyl benzoic acid, +-n-pinacolylphthalamic acid
CID PubChem 3354762
Nom IUPAC Acide 2-(3,3-diméthylbutan-2-ylcarbamoyl)benzoïque
SMILES OCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 126°C to 129°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (on dry substance) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 191.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline