Learn More
N-(2-Hydroxyphényl)acétamide (2-Acétamidophénol), Mikromol™
Code produit 17982346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17982346 25 mg 25mg
17904056 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17982346 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0042.080025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-(2-Hydroxyphényl)acétamide (2-Acétamidophénol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol)
CAS 614-80-2
Noms d’analytes ou de composants N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H9 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Paracetamol Imp. A (EP), Acetaminophen USP Related Compound C, Acetaminophen USP RC C, N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide, 2-Acetamidophenol, Acetaminophen Related Compound C, Paracetamol Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
SMILES CC(=O)Nc1ccccc1O
Nom IUPAC N-(2-hydroxyphényl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Quantité 25 mg
Poids de la formule 151,0633 g/mol