Learn More
Chlorhydrate d'acide N-(2-pyridinyl)oxamique, Mikromol™
Code produit 17963806
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17963806 25 mg 25mg
17954176 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17963806 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0084.170025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate d'acide N-(2-pyridinyl)oxamique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid Hydrochloride
CAS 2731671-59-1
Noms d’analytes ou de composants N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid Hydrochloride
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C7 H6 N2 O3 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Nateglinide IPP Impurity Dicyclohexylammonium Salt, N-(2-Pyridinyl)oxamic Acid Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C16H24ClN3.2ClH/c1-19(2)11-9-16(13-18,10-12-20(3)4)14-5-7-15(17)8-6-14;;/h5-8H,9-12H2,1-4H3;2*1H
SMILES Cl.OC(=O)C(=O)Nc1ccccn1
Nom IUPAC ácido 2-oxo-2-(piridin-2-ilamino)acético;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 202.6
Quantité 25 mg
Poids de la formule 202.0145 g/mol