Learn More
N-(2-Pyridyl)bis(trifluorométhanesulfonimide), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 97.0°C (2.0 mmHg) |
| Nom chimique ou matériau | N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide) |
| Point de fusion | 40.0°C to 43.0°C |
| Couleur | Blanc |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Forme physique | Poudre cristalline ou cristaux |
| Quantité | 25 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (HPLC) |
| Fieser | 17,293 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- N-(2-Pyridyl)bis(trifluoroethanesulfonimide)
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.