Learn More
N-[3-(3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azépin-5-yl)propyl]-N,N',N'-triméthylpropane-1,3-diamine Dichlorhydrate, Mikromol™
Code produit 17962496
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17962496 25 mg 25mg
17900986 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17962496 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0545.010025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-[3-(3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azépin-5-yl)propyl]-N,N',N'-triméthylpropane-1,3-diamine Dichlorhydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[3-(3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride
CAS 2305824-51-3
Noms d’analytes ou de composants N-[3-(3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C23 H32 Cl N3 . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Clomipramine Hydrochloride Imp. A (EP), Clomipramine Imp. A (EP), Clomipramine USP Related Compound A, Clomipramine USP RC A, N-[3-(3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride, Clomipramine Hydrochloride Imp. A (EP) as Dihydrochloride, Clomipramine Related Compound A as Dihydrochloride, Clomipramine Hydrochloride Impurity A as Dihydrochloride, Clomipramine Impurity A as Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C23H32ClN3.2ClH/c1-25(2)14-6-15-26(3)16-7-17-27-22-9-5-4-8-19(22)10-11-20-12-13-21(24)18-23(20)27;;/h4-5,8-9,12-13,18H,6-7,10-11,14-17H2,1-3H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CN(C)CCCN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccc(Cl)cc13
Nom IUPAC N'-[3-(2-cloro-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)propil]-N,N,N'-trimetilpropano-1,3-diamina; diclorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 458.9
Quantité 25 mg
Poids de la formule 457.1818 g/mol