Learn More
N-[3-[3-(diméthylamino)-1-oxo-2-propényl]phényl]-N-éthylacétamide, Mikromol™
Code produit 30051565
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051565 25 mg 25mg
30051928 100 mg 100mg
30462393 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30051565 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1322.020025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-[3-[3-(diméthylamino)-1-oxo-2-propényl]phényl]-N-éthylacétamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[3-[3-(Dimethylamino)-1-oxo-2-propenyl]phenyl]-N-ethylacetamide
CAS 96605-66-2
Noms d’analytes ou de composants N-[3-[3-(Dimethylamino)-1-oxo-2-propenyl]phenyl]-N-ethylacetamide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H20 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme N-[3-[3-(Dimethylamino)-1-oxo-2-propenyl]phenyl]-N-ethylacetamide, Zaleplon Related Compound A
Formule InChI InChI=1S/C15H20N2O2/c1-5-17(12(2)18)14-8-6-7-13(11-14)15(19)9-10-16(3)4/h6-11H,5H2,1-4H3/b10-9+
SMILES CCN(C(=O)C)c1cccc(c1)C(=O)\C=C\N(C)C
Nom IUPAC N-[3-[(E)-3-(diméthylamino)prop-2-énoyl]phényl]-N-éthylacétamide
Poids moléculaire (g/mol) 260.33
Quantité 25 mg
Poids de la formule 260.1525 g/mol