Learn More
N-[3-[3-(diméthylamino)-1-oxo-2-propényl]phényl]-N-éthylacétamide, Mikromol™
Code produit 30462393
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462393 4 x 25 mg -
30051565 25 mg 25mg
30051928 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30462393 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1322.0200254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-[3-[3-(diméthylamino)-1-oxo-2-propényl]phényl]-N-éthylacétamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[3-[3-(Dimethylamino)-1-oxo-2-propenyl]phenyl]-N-ethylacetamide
CAS 96605-66-2
Noms d’analytes ou de composants N-[3-[3-(Dimethylamino)-1-oxo-2-propenyl]phenyl]-N-ethylacetamide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H20 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme N-[3-[3-(Dimethylamino)-1-oxo-2-propenyl]phenyl]-N-ethylacetamide, Zaleplon Related Compound A
Formule InChI InChI=1S/C15H20N2O2/c1-5-17(12(2)18)14-8-6-7-13(11-14)15(19)9-10-16(3)4/h6-11H,5H2,1-4H3/b10-9+
Type de solution Neat
SMILES CCN(C(=O)C)c1cccc(c1)C(=O)\C=C\N(C)C
Nom IUPAC N-[3-[(E)-3-(diméthylamino)prop-2-énoyl]phényl]-N-éthylacétamide
Poids moléculaire (g/mol) 260.33
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 260.1525 g/mol