Learn More
Chlorhydrate de N,3,3-triméthyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undécan-9-amine (chlorhydrate de 4-méthylaminocyclohexanone 2',2'-diméthyltriméthylène cétal), Mikromol
Description
Chlorhydrate de N,3,3-triméthyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undécan-9-amine (chlorhydrate de 4-méthylaminocyclohexanone 2',2'-diméthyltriméthylène cétal), Mikromol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Methylamino)cyclohexanone 2,2-Dimethyltrimethylene Ketal Hydrochloride |
| CAS | 158747-10-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-(Methylamino)cyclohexanone 2,2-Dimethyltrimethylene Ketal Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C12H23NO2 . HCl |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Type de solution | Neat |
| SMILES | Cl.CNC1CCC2(CC1)OCC(C)(C)CO2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 249.78 |
| Quantité | 25 mg |