Learn More
N-(3-Chloro-4-fluorophényl)-6,7-diméthoxyquinazolin-4-amine, Mikromol™
Code produit 30049443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049443 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049443 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3563.150025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-(3-Chloro-4-fluorophényl)-6,7-diméthoxyquinazolin-4-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Desmorpholinopropyl-O-methyl-gefitinib
CAS 153437-78-6
Noms d’analytes ou de composants O-Desmorpholinopropyl-O-methyl-gefitinib
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16H13ClFN3O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, 4-Quinazolinamine, N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxy-, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
Formule InChI InChI=1S/C16H13ClFN3O2/c1-22-14-6-10-13(7-15(14)23-2)19-8-20-16(10)21-9-3-4-12(18)11(17)5-9/h3-8H,1-2H3,(H,19,20,21)
SMILES COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OC
Nom IUPAC N-(3-chloro-4-fluorophényl)-6,7-diméthoxyquinazoline-4-amine
Poids moléculaire (g/mol) 333.74
Quantité 25 mg
Poids de la formule 333,068 g/mol