Learn More
N-(3-chlorophénylsulfonyl)-bêta-alanine, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7032682
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15457177
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H34240.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 690646-02-7
Formule moléculaire C9H10ClNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 263.69
Numéro MDL MFCD05866549
Clé InChI JBXVVIWGDKGSGK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3-chlorobenzenesulfonamido propanoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonamido propanoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino propanoic acid, cbkinase1_007934, cbkinase1_020334, 3-3-chlorophenyl sulfonylamino propanoic acid, n-3-chlorophenylsulfonyl-beta-alanine, 3-3-chlorophenylsulfonamido propanoic acid
CID PubChem 973075
Nom IUPAC Acide 3-[(3-chlorophényl)sulfonylamino]propanoïque
SMILES OC(=O)CCNS(=O)(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau N-(3-Chlorophenylsulfonyl)-beta-alanine
Point de fusion 139°C to 140°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 263.7
Pourcentage de pureté 96%