Learn More
Chlorhydrate de N-(3-cyclohexylpropyl)-N-éthyl-3-phénylpropan-1-amine, Mikromol™
Code produit 30049798
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049798 25 mg 25mg
30052423 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30049798 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0454.050025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de N-(3-cyclohexylpropyl)-N-éthyl-3-phénylpropan-1-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nom chimique ou matériau N-(3-Cyclohexylpropyl)-N-ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride
CAS 2732347-31-6
Noms d’analytes ou de composants N-(3-Cyclohexylpropyl)-N-ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C20 H33 N . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Alverine Citrate Imp. D (EP), Alverine Imp. D (EP), N-(3-Cyclohexylpropyl)-N-ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride, Alverine Citrate Imp. D (EP) as Hydrochloride, Alverine Citrate Impurity D as Hydrochloride, Alverine Impurity D as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C14H21NO3.ClH/c1-5-18-14(16)13(10-15(2)3)11-6-8-12(17-4)9-7-11;/h6-9,13H,5,10H2,1-4H3;1H
SMILES Cl.CCN(CCCC1CCCCC1)CCCc2ccccc2
Nom IUPAC N-(3-ciclohexilpropil)-N-etil-3-fenilpropan-1-amina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 323.94
Quantité 25 mg
Poids de la formule 323.238 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.