Learn More
Chlorhydrate de N-(3-cyclohexylpropyl)-N-éthyl-3-phénylpropan-1-amine, Mikromol™
Description
Chlorhydrate de N-(3-cyclohexylpropyl)-N-éthyl-3-phénylpropan-1-amine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(3-Cyclohexylpropyl)-N-ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 2732347-31-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-(3-Cyclohexylpropyl)-N-ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C20 H33 N . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Alverine Citrate Imp. D (EP), Alverine Imp. D (EP), N-(3-Cyclohexylpropyl)-N-ethyl-3-phenylpropan-1-amine Hydrochloride, Alverine Citrate Imp. D (EP) as Hydrochloride, Alverine Citrate Impurity D as Hydrochloride, Alverine Impurity D as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H21NO3.ClH/c1-5-18-14(16)13(10-15(2)3)11-6-8-12(17-4)9-7-11;/h6-9,13H,5,10H2,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.CCN(CCCC1CCCCC1)CCCc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | N-(3-ciclohexilpropil)-N-etil-3-fenilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Afficher plus |