Learn More
N-[3-(trifluorométhyl)phényl]thiourée, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11378435
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11378435
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L10444.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1736-70-5
Formule moléculaire C8H7F3N2S
Poids moléculaire (g/mol) 220.21
Numéro MDL MFCD00041171
Clé InChI WKRUQAYFMKZMPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl phenylthiourea, 1-3-trifluoromethyl phenyl thiourea, 3-trifluoromethyl phenyl thiourea, n-3-trifluoromethyl phenyl thiourea, thiourea, 3-trifluoromethyl phenyl, 1-3-trifluoromethyl phenyl-2-thiourea, amino 3-trifluoromethyl phenyl amino methane-1-thione, acmc-20ah62
CID PubChem 735844
Nom IUPAC [3-(trifluorométhyl)phényl]thiourée
SMILES NC(=S)NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Point de fusion 103°C to 106°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2695477
Poids de la formule 220.22
Pourcentage de pureté 97%