Learn More
Chlorhydrate de N-[4-[(1RS)-2-Hydroxy-1-[(1-méthyléthyl)amino]éthyl]phényl]méthanesulfonamide, Mikromol™
Description
Chlorhydrate de N-[4-[(1RS)-2-hydroxy-1-[(1-méthyléthyl)amino]éthyl]phényl]méthanesulfonamide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-[4-[(1RS)-2-Hydroxy-1-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide Hydrochloride |
| CAS | 2724689-39-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-[4-[(1RS)-2-Hydroxy-1-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C12 H20 N2 O3 S . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Sotalol Hydrochloride Imp. D (EP), Sotalol Imp. D (EP), N-[4-[(1RS)-2-Hydroxy-1-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Sotalol Impurity D as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H3N5O.H2O/c10-4-2-3(6-1-5-2)7-9-8-4;/h1H,(H2,5,6,7,8,10);1H4 |
| SMILES | Cl.CC(C)NC(CO)c1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1 |
| Nom IUPAC | N-[4-[2-hidroxi-1-(propan-2-ilamino)etil]fenil]metanosulfonamida;clorhidrato |
| Afficher plus |