Learn More
Chlorhydrate de N-[4-[2-[(1-méthyléthyl)amino]éthyl]phényl]méthanesulfonamide, Mikromol™
Code produit 18021570
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18021570 25 mg 25mg
18021270 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18021570 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0046.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de N-[4-[2-[(1-méthyléthyl)amino]éthyl]phényl]méthanesulfonamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride
CAS 16974-44-0
Noms d’analytes ou de composants N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H20 N2 O2 S . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Sotalol Hydrochloride Imp. A (EP), Sotalol Imp. A (EP), Sotalol USP Related Compound C, Sotalol USP RC C, N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Sotalol Related Compound C as Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Sotalol Impurity A as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C12H20N2O2S.ClH/c1-10(2)13-9-8-11-4-6-12(7-5-11)14-17(3,15)16;/h4-7,10,13-14H,8-9H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(C)NCCc1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1
Nom IUPAC N-[4-[2-(propan-2-ilamino)etil]fenil]metanosulfonamida;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 292.83
Quantité 25 mg
Poids de la formule 292,10¹¹ g/mol